Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluorobenzylzinc chloride, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Código de producto. 15405425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15405425 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15405425 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H58847.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzylzinc chloride
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312693-07-5
Fórmula molecular C7H6ClFZn
Número MDL MFCD01319879
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sinónimo zinc 2+ ion 4-fluorophenyl methanide chloride
Clave InChI HEXMIUITECMJJV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=CC=C(C=C1)F.Cl[Zn+]
Nombre IUPAC clorocinc(1+); 1-fluoro-4-metanidilbenceno
Peso molecular (g/mol) 209.953
PubChem CID 2778179
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.96