Learn More
Cloruro de 4-fluorobencilcinc, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11995871 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 11995871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433640500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzylzinc chloride
CAS 312693-07-5, 109-99-9
% mín. CAS 9.77, 88.06
% máx. CAS 11.94, 90.23
Color Marrón a Amarillo
Densidad 0.9670g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C7H6ClFZn
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.967
Sinónimo zinc 2+ ion 4-fluorophenyl methanide chloride
Clave InChI HEXMIUITECMJJV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=CC=C(C=C1)F.Cl[Zn+]
Nombre IUPAC clorocinc(1+); 1-fluoro-4-metanidilbenceno
Peso molecular (g/mol) 209.96
PubChem CID 2778179
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.96
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorobenzylzinc chloride,0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.