Learn More
Mercaptano de 4-fluorobencilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11617968 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11617968 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11617968 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443900010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzyl mercaptan
CAS 15894-04-9
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1570g/mL
Punto de ebullición 72°C to 74°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7FS
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.157
Sinónimo 4-fluorobenzyl mercaptan, 4-fluorophenyl methanethiol, 4-fluorobenzylmercaptan, 4-fluoro benzyl mercaptan, 4-fluorobenzenemethanethiol, p-fluorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methanethiol, 4-fluorobenzylthiol, 4-fluorobenzyl thiol
Clave InChI RKTRHMNWVZRZJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CS)F
Nombre IUPAC (4-fluorofenil)metanotiol
Peso molecular (g/mol) 142.2
PubChem CID 85171
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorobenzyl mercaptan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.