Learn More
Mercaptano de 4-fluorobencilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409382 1 g 1 g
11419382 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409382 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10126.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15894-04-9 | C7H7FS | 142.191 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15894-04-9
Fórmula molecular C7H7FS
Peso molecular (g/mol) 142.191
Número MDL MFCD00040724
Clave InChI RKTRHMNWVZRZJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzyl mercaptan, 4-fluorophenyl methanethiol, 4-fluorobenzylmercaptan, 4-fluoro benzyl mercaptan, 4-fluorobenzenemethanethiol, p-fluorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methanethiol, 4-fluorobenzylthiol, 4-fluorobenzyl thiol
PubChem CID 85171
Nombre IUPAC (4-fluorofenil)metanotiol
SMILES C1=CC(=CC=C1CS)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzyl mercaptan
Densidad 1.157
Punto de ebullición 72°C to 74°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Índice de refracción 1.543
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 2242520
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 96%