Learn More
Isocianato de 4-fluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10301534 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10301534 5 g Frasco de vidrio 5 g
10155900 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10301534 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319300050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 132740-43-3 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132740-43-3
Fórmula molecular C8H6FNO
Peso molecular (g/mol) 151.14
Número MDL MFCD00673062
Clave InChI HHSIWJYERNCLKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzyl isocyanate, 1-fluoro-4-isocyanatomethyl benzene, 4-fluorobenzylisocyanate, 4-fluorophenyl methanisocyanate, 4-fluorobezylisocyanate, acmc-1c0to, intermediates-zcf02017, 4-fluoro benzyl isocyanate, 4-fluorophenyl methyl isocyanate
PubChem CID 2733376
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-(isocianatometilo)benceno
SMILES FC1=CC=C(CN=C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzyl isocyanate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.1860g/mL
Punto de ebullición 211.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CH2NCO
Índice de refracción 1.5040 to 1.5060
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.186
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido