Learn More
4-Fluorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10478350 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10478350 5 g Frasco de vidrio 5 g
10543141 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10478350 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160810050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1194-02-1 | C7H4FN | 121.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1194-02-1
Fórmula molecular C7H4FN
Peso molecular (g/mol) 121.11
Número MDL MFCD00001812
Clave InChI AEKVBBNGWBBYLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro, 4-cyanofluorobenzene, p-cyanofluorobenzene, benzonitrile, p-fluoro, 4-fluoro-benzonitrile, 4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluorobenzonitril, pfbn, 1-cyano-4-fluorobenzene
PubChem CID 14517
Nombre IUPAC 4-fluorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzonitrile
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33°C to 36°C
Color Blanco
Punto de ebullición 188°C (750.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CN
Cantidad 5 g
Beilstein 09, I, 138
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.