Learn More
4-Fluorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489953 100 g 100 g
11469953 5 g 5 g
11479953 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13028.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1194-02-1 | C7H4FN | 121.114 g/mol
4-Fluorobenzonitrile is used as chemical intermediate, solvent for perfumes and pharmaceuticals, stabilizer for chlorinated solvents, HPLC analysis, catalyst and component of transition-metal complex catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fluorobenzonitrilo se utiliza como intermediario químico, disolvente para perfumes y productos farmacéuticos, estabilizador para disolventes clorados, análisis por HPLC, catalizador y componente de catalizadores complejos metálicos de transición.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1194-02-1
Fórmula molecular C7H4FN
Peso molecular (g/mol) 121.114
Número MDL MFCD00001812
Clave InChI AEKVBBNGWBBYLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro, 4-cyanofluorobenzene, p-cyanofluorobenzene, benzonitrile, p-fluoro, 4-fluoro-benzonitrile, 4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluorobenzonitril, pfbn, 1-cyano-4-fluorobenzene
PubChem CID 14517
Nombre IUPAC 4-fluorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzonitrile
Punto de fusión 34°C to 37°C
Punto de ebullición 186°C to 188°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Almond-like
Cantidad 100 g
Beilstein 2041517
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.11
Porcentaje de pureza 99%