Learn More
4-Fluorobenzonitrile, 97%, Maybridge
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzonitrile |
| CAS | 1194-02-1 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Fórmula molecular | C7H4FN |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | p-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro, 4-cyanofluorobenzene, p-cyanofluorobenzene, benzonitrile, p-fluoro, 4-fluoro-benzonitrile, 4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluorobenzonitril, pfbn, 1-cyano-4-fluorobenzene |
| Clave InChI | AEKVBBNGWBBYLL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1C#N)F |
| Nombre IUPAC | 4-fluorobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 121.114 |
| Mostrar más |