Learn More
Ácido 4-fluorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448586 25 g 25 g
11428586 1 g 1 g
11438586 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15991.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1765-93-1 | C6H6BFO2 | 139.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1765-93-1
Fórmula molecular C6H6BFO2
Peso molecular (g/mol) 139.92
Número MDL MFCD00039136
Clave InChI LBUNNMJLXWQQBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzeneboronic acid, 4-fluorophenyl boronic acid, 4-fluorophenyl boranediol, p-fluorophenylboronic acid, 4-fluorophenylbornic acid, 4-fluorophenyl dihydroxyboron, 4-fluorophenyl dihydroxyborane, p-fluorophenyl boric acid, 4-fluorophenyl boric acid
PubChem CID 285645
ChEBI CHEBI:48661
Nombre IUPAC ácido (4-fluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 260°C to 265°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2829653
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.92
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorobenzeneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluorobenzeneboronic acid