Learn More
Ácido 4-fluorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428586 1 g 1 g
11438586 5 g 5 g
11448586 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15991.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1765-93-1 | C6H6BFO2 | 139.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1765-93-1
Fórmula molecular C6H6BFO2
Peso molecular (g/mol) 139.92
Número MDL MFCD00039136
Clave InChI LBUNNMJLXWQQBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzeneboronic acid, 4-fluorophenyl boronic acid, 4-fluorophenyl boranediol, p-fluorophenylboronic acid, 4-fluorophenylbornic acid, 4-fluorophenyl dihydroxyboron, 4-fluorophenyl dihydroxyborane, p-fluorophenyl boric acid, 4-fluorophenyl boric acid
PubChem CID 285645
ChEBI CHEBI:48661
Nombre IUPAC ácido (4-fluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 260°C to 265°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2829653
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.92
Porcentaje de pureza 97%