Learn More
4-Fluoroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447457 100 g 100 g
11437457 25 g 25 g
11457457 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15597.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 371-40-4 | C6H6FN | 111.12 g/mol
It finds its application as an analytical reagent in the enzymic detection of glucose. It is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals and plant growth regulators. It is employed as an intermediate for the production of Flumazenil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza como reactivo analítico en la detección enzimática de la glucosa. Se utiliza como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos y reguladores del crecimiento de las plantas. Se emplea como intermedio en la producción de Flumazenil.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua. Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371-40-4
Fórmula molecular C6H6FN
Peso molecular (g/mol) 111.12
Número MDL MFCD00007829
Clave InChI KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-fluoroaniline, benzenamine, 4-fluoro, 1-amino-4-fluorobenzene, 4-fluorobenzenamine, p-fluorophenylamine, 4-fluoronaniline, aniline, p-fluoro, aniline, 4-fluoro, 4-fluoranilin, para-fluoroaniline
PubChem CID 9731
ChEBI CHEBI:28546
Nombre IUPAC 4-fluoroanilina
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoroaniline
Punto de fusión -2°C
Densidad 1.158
Punto de ebullición 186°C to 187°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.54
Cantidad 100 g
Número UN UN2941
Beilstein 742030
Índice Merck 14,4169
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluoroaniline