Learn More
4-Fluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677763 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10677763 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10172480 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10040970 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10677763 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119290250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 371-40-4 | C6H6FN | 111.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371-40-4
Fórmula molecular C6H6FN
Peso molecular (g/mol) 111.12
Número MDL MFCD00007829
Clave InChI KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-fluoroaniline, benzenamine, 4-fluoro, 1-amino-4-fluorobenzene, 4-fluorobenzenamine, p-fluorophenylamine, 4-fluoronaniline, aniline, p-fluoro, aniline, 4-fluoro, 4-fluoranilin, para-fluoroaniline
PubChem CID 9731
ChEBI CHEBI:28546
Nombre IUPAC 4-fluoroanilina
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoroaniline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -1.9°C
Densidad 1.1570g/mL
Punto de ebullición 187.0°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4NH2
Índice de refracción 1.5385 to 1.5405
Cantidad 25 mL
Beilstein 12, 597
Índice Merck 15, 4200
Gravedad específica 1.157
Información de solubilidad Solubility in water: 33g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,ethanol,xylene alcohol,,carbon tetrachloride and diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.