Learn More
4-fluoro-o-fenilendiamina, 97%
Descripción
La 4-fluoro-o-fenilendiamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
La 4-fluoro-o-fenilendiamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-o-phenylenediamine |
| Punto de fusión | 91°C to 95°C |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 2081075 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.13 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RU– Solo para uso en investigación