Learn More
4-Fluoro-n,n-dimetil-2-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15490009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490009 250 mg 250 miligramos
15470009 1 g 1 g
15480009 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63357.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69261-01-4
Fórmula molecular C8H9FN2O2
Peso molecular (g/mol) 184.17
Número MDL MFCD04116334
Clave InChI RGCUVPLVTHHXMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl 4-fluoro-2-nitroaniline, n,n-dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline, benzenamine,4-fluoro-n,n-dimethyl-2-nitro, pubchem3366, acmc-1b82t, 4-fluoro-2-nitrophenyl dimethylamine, 4-fluoranyl-n,n-dimethyl-2-nitro-aniline
PubChem CID 16440018
Nombre IUPAC 4-fluoro-n,n-dimetil-2-nitroanilina
SMILES CN(C)C1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido