Learn More
Cloruro de 4-fluoro-alfa-toluenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride |
| Punto de fusión | 58°C to 61°C |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3261 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.64 |
| Porcentaje de pureza | 97% |