Learn More
Cloruro de 4-fluoro-alfa-toluenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404207 250 mg 250 miligramos
15494197 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31605.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103360-04-9 | C7H6ClFO2S | 208.631 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103360-04-9
Fórmula molecular C7H6ClFO2S
Peso molecular (g/mol) 208.631
Número MDL MFCD01631930
Clave InChI UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
PubChem CID 2759108
Nombre IUPAC cloruro de (4-fluorofenil)metanosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Punto de fusión 58°C to 61°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.64
Porcentaje de pureza 97%