Learn More
4-Fluoro-3-bromuro de metilfenilmagnesio, 0,50 M en 2-MeTHF
Produktkod. 15471366
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100 ml
Produktkod. Cantidad unitSize
15471366 100 mL 100 ml
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15471366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54585.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide
CAS 82297-89-0
Fórmula molecular C7H6BrFMg
Número MDL MFCD00075303
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, olsgdqispracfy-uhfffaoysa-m, bromo 4-fluoro-3-methylphenyl magnesium, 3-methyl-4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-fluoro-3-methylphenyl magnesium bromide, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, grignard reagent
Clave InChI OLSGDQISPRACFY-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC([Mg]Br)=CC=C1F
Nombre IUPAC magnesio; 1-fluoro-2-metilbencen-4-ida; bromuro
Peso molecular (g/mol) 213.33
PubChem CID 2778169
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.50M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.