Learn More
Ácido 4-fluoro-3-metilfenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15473947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473947 250 mg 250 miligramos
15463947 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30525.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1000520-92-2
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.167
Número MDL MFCD09832241
Clave InChI VZDGZGNZGMJNPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-fluoro-3-methylphenyl acetic acid, 4-fluoro-3-methylphenylacetic acid, 4-fluoro-3-methylphenyl acetic acid, 4-fluoro-3-methylphenylacetic aicd
PubChem CID 39103878
Nombre IUPAC ácido 2-(4-fluoro-3-metilfenil)acético
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)CC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methylphenylacetic acid
Punto de fusión 105°C to 107°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 97%