Learn More
Ácido 4-fluoro-2-(trifluorometoxi)fenilacético, 97 %
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.14 |
| Porcentaje de pureza | 97% |