Learn More
4-Fluoro-2-bromuro de metilfenilmagnesio, 0,50 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421696 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15421696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54865.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en 0,5 M en Tetrahidrofurano.
Notas
Almacenar en 4 °C. Aire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
CAS 30897-90-6
Fórmula molecular C7H6BrFMg
Número MDL MFCD01311469
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-fluoro-2-methylphenyl magnesium, swsqupddggyhlr-uhfffaoysa-m, 4-fluoro-2-methylphenyl magnesium bromide, 4-fluoro-2-methyl-phenyl magnesium bromide, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Información de solubilidad Soluble in 0.5 M in Tetrahydrofuran.
Clave InChI SWSQUPDDGGYHLR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC(F)=CC=C1[Mg]Br
Nombre IUPAC bromo(4-fluoro-2-methylphenyl)magnesium
Peso molecular (g/mol) 213.33
PubChem CID 2778803
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M en 2-MeTHF