Learn More
Ácido 4-fluoro-2-metilfenilborónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10782833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10782833 5 g Frasco de vidrio 5 g
10611663 1 g Frasco de vidrio 1 g
10003393 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10782833 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367940050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 139911-29-8
Número MDL MFCD02093072
Clave InChI IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boranediol, 4-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1852, acmc-209cjp
PubChem CID 2734665
Nombre IUPAC ácido (4-fluoro-2-metilfenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)F)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 194°C to 196°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H8BFO2
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 153.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.