Learn More
4-Fluoro-2-metilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312539 25 g 25 g
11302539 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26641.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 147754-12-9 | C8H6FN | 135.141 g/mol
As organic intermediate, pharmaceutical intermediate. In chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Como intermedio orgánico e intermedio farmacéutico. En la síntesis química.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147754-12-9
Fórmula molecular C8H6FN
Peso molecular (g/mol) 135.141
Número MDL MFCD03095106
Clave InChI BJBXUIUJKPOZLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-methyl, 2-cyano-5-fluorotoluene, 4-fluoro-2-methylbenzenecarbonitrile, pubchem1554, intermediates-zcf02129, methyl 4-fluorobenzonitrile, 4-fuoro-2-methylbenzonitrile, ksc174s6l
PubChem CID 3826055
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylbenzonitrile
Punto de fusión 67°C to 71°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 97%