Learn More
Ácido 4-fluoro-2-metilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461127 25 g 25 g
11441127 1 g 1 g
11451127 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24117.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 139911-29-8 | C7H8BFO2 | 153.947 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139911-29-8
Fórmula molecular C7H8BFO2
Peso molecular (g/mol) 153.947
Número MDL MFCD02093072
Clave InChI IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boranediol, 4-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1852, acmc-209cjp
PubChem CID 2734665
Nombre IUPAC ácido (4-fluoro-2-metilfenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)F)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 199°C to 201°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.95
Porcentaje de pureza 98%