Learn More
4-Fluoro-1,2-dimetoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419066 5 g 5 g
11429066 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17936.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 398-62-9 | C8H9FO2 | 156.156 g/mol
4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene is a raw material used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fluoro-1,2-dimetoxibenceno es una materia prima utilizada en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua 0,079 g/l 25°C.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 398-62-9
Fórmula molecular C8H9FO2
Peso molecular (g/mol) 156.156
Número MDL MFCD00012201
Clave InChI DAGKHJDZYJFWSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoroveratrole, 1,2-dimethoxy-4-fluorobenzene, 3,4-dimethoxyfluorobenzene, 1-fluoro-3,4-dimethoxybenzene, 4-fluoro-1,2-dimethoxy-benzene, 3,4-dimethoxy-1-fluorobenzene, 4-fluoroveratrol, pubchem3048, acmc-1acnf, fluorobenzene, 3,4-methoxy
PubChem CID 593640
Nombre IUPAC 4-fluoro-1,2-dimetoxibenceno
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)F)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene
Densidad 1.171
Punto de ebullición 120°C to 123°C (45 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Índice de refracción 1.51
Cantidad 5 g
Beilstein 2441600
Información de solubilidad Soluble in water 0.079g/L 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.16
Porcentaje de pureza 98%