Learn More
4-Etiltolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331517 5 g 5 g
11341517 25 g 25 g
11351517 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11331517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02120.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 622-96-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
4-Ethyltoluene is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-etiltolueno se utiliza como intermedio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-96-8
Fórmula molecular C9H12
Peso molecular (g/mol) 120.195
Número MDL MFCD00009263
Clave InChI JRLPEMVDPFPYPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethyltoluene, p-ethyltoluene, benzene, 1-ethyl-4-methyl, 4-methylethylbenzene, toluene, p-ethyl, p-ethylmethylbenzene, p-methylethylbenzene, 1-methyl-4-ethylbenzene, 1-ethyl-4-methyl-benzene, para-ethyltoluene
PubChem CID 12160
Nombre IUPAC 1-etilo-4-metilbenceno
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethyltoluene
Punto de fusión -62°C
Densidad 0.861
Punto de ebullición 161°C to 163°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1903007
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.2
Porcentaje de pureza 97%