Learn More
Ácido 4-(etilsulfonil)bencenoborónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304785 250 mg 250 miligramos
11394775 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17814.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 352530-24-6 | C8H11BO4S | 214.042 g/mol
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio orgánico empleado en los productos agroquímicos, farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352530-24-6
Fórmula molecular C8H11BO4S
Peso molecular (g/mol) 214.042
Número MDL MFCD02093076
Clave InChI CVBNDDGEVPNUNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylsulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-ethanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-ethanesulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonylphenyl boronic acid, 4-ethylsulphonyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl, 4-ethanesulfonyl phenyl boranediol, 4-ethanesulphonyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2773420
Nombre IUPAC ácido (4-etilsulfonilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Ethylsulfonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 135°C to 139°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.05
Porcentaje de pureza ≥98%