Learn More
4-Etilfenilacetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421180 5 g 5 g
11431180 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421180 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26313.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40307-11-7 | Molecular Formula: C10H10 | Molecular Weight: 130.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40307-11-7
Fórmula molecular C10H10
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00173887
Clave InChI ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylphenylacetylene, 1-ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-ethynyl, 1-ethyl-4-ethynyl-benzene, ethyl-4-ethynylbenzene, pubchem10925, acmc-209jcv, 4-ethyl-1-ethynylbenzene, 1-ethynyl-4-ethylbenzene, p-ethylphenylacetylene
PubChem CID 142425
Nombre IUPAC 1-etil-4-etinilbenceno
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylphenylacetylene
Densidad 0.93
Punto de ebullición 192°C
Temperatura de inflamación 71°C (160°F)
Índice de refracción 1.542
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99%