missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Etoxi-2-fluorobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15426587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15426587 5 g 5 g
15416587 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15426587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33730.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 186191-34-4
Fórmula molecular C9H8FNO
Peso molecular (g/mol) 165.167
Número MDL MFCD13196591
Clave InChI MJFCNALIRFIEAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxy-2-fluorobenzenecarbonitrile
PubChem CID 21846099
Nombre IUPAC 4-etoxi-2-fluorobenzonitrilo
SMILES CCOC1=CC(=C(C=C1)C#N)F

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.17
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.