Learn More
4-Difenilmetoxiperidina cloruro, TRC
Código de producto. 30381633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381633 25 mg
30374955 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46267025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65214-86-0
Fórmula molecular C18 H21 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 303.83
Sinónimo N-Desmethyldiphenylpyraline Hydrochloride, 4-(Diphenylmethoxy)piperidine Hydrochloride, Ebastine Imp. C (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-benzhidriloxiperidina; Cloruro
SMILES Cl.C1CC(CCN1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Diphenylmethoxy)piperidine Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)20-17-11-13-19-14-12-17;/h1-10,17-19H,11-14H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.139