Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(difenilamino)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439455 1 g 1 g
15449455 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51946.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 267221-88-5 | C24H26BNO2 | 371.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 267221-88-5
Fórmula molecular C24H26BNO2
Peso molecular (g/mol) 371.29
Número MDL MFCD13195770
Clave InChI VKSWIFGDKIEVFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diphenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-diphenylamino phenylboronic acid pinacol ester, diphenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl amine, amtb248, 4-diphenylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-diphenylamino benzeneboronic acid pinacol ester, n,n-diphenylaniline-4-boronic acid, pinacol ester, 2-4-diphenylaminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-diphenylaminophenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 11639307
Nombre IUPAC N,N-difenil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Beilstein 10571706
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.29
Porcentaje de pureza 95%