Learn More
Ácido 4-(difenilamino)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469677 250 mg 250 miligramos
15459677 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52902.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 201802-67-7 | C18H16BNO2 | 289.141 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201802-67-7
Fórmula molecular C18H16BNO2
Peso molecular (g/mol) 289.141
Número MDL MFCD06798117
Clave InChI TWWQCBRELPOMER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-diphenylamino phenylboronic acid, triphenylamine-4-boronic acid, 4-diphenylamino phenyl boronic acid, 4-diphenylamino benzeneboronic acid, 4-n,n-diphenylamino phenylboronic acid, boronic acid, b-4-diphenylamino phenyl, 4-n-diphenylamino phenylboronic acid, 4-diphenylamino phenylboronicacid, boronic acid, 4-diphenylamino phenyl
PubChem CID 12166934
Nombre IUPAC ácido [4-(N-fenilanilino)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid
Punto de fusión 110°C to 115°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.14
Porcentaje de pureza 98%