Learn More
Metiodida de 4-Difenilacetoxi-N-metilpiperidina, Thermo Scientific™
Código de producto. 15494699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15494699 25 mg 25 miligramos
15420247 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62298.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1952-15-4
Fórmula molecular C21H26INO2
Peso molecular (g/mol) 451.348
Número MDL MFCD00078564
Clave InChI WWJHRSCUAQPFQO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-damp methiodide, 4-damp, 4-diphenylacetoxy-n-methylpiperidine methiodide, 4-damp iodide, 1,1-dimethyl-4-diphenylacetoxypiperidinium iodide, 4-diphenylacetyl oxy-1,1-dimethylpiperidinium iodide, piperidinium, 4-diphenylacetyl oxy-1,1-dimethyl-, iodide, 4-diphenylacetyl oxy-1,1-dimethyl-piperidinium iodide, 4-2,2-diphenylacetyl oxy-1,1-dimethylpiperidin-1-ium iodide, chembl76897
PubChem CID 3014059
ChEBI CHEBI:73340
Nombre IUPAC (1,1-dimetilpiperidina-1-ium-4-il) 2,2-difenilacetato;yoduro
SMILES C[N+]1(CCC(CC1)OC(=O)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Diphenylacetoxy-N-methylpiperidine methiodide
Punto de fusión 211°C to 213°C
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.4
Forma física Polvo