Learn More
4-Dimetilaminopiridina, TRC
Código de producto. 30010654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010654 25 g 25 g
30011203 250 g 250 g
30004988 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47902525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-58-3
Fórmula molecular C7 H10 N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Sinónimo Pyridine, 4-(dimethylamino)- (6CI,7CI,8CI), N,N-Dimethyl-4-pyridinamine, 4-(Dimethylamino)pyridine, 4-(N,N-Dimethylamino)pyridine, 4-DMAP, DMAP, DMAP (catalyst), N,N-Dimethyl-4-aminopyridine, N,N-Dimethyl-4-pyridylamine, p-Dimethylaminopyridine, γ-(Dimethylamino)pyridine
Nombre IUPAC N,N-dimetilpiridin-4amina
SMILES CN(C)c1ccncc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminopyridine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0844
Porcentaje de pureza >95%