Learn More
4-Dimethylaminopyridine (Peptide Synthesis), Fisher BioReagents
Código de producto. 11413713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11413713 100 g Glass Bottle 100 GR
1 options
Código de producto. 11413713 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP596100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
4-Dimethylaminopyridine is a catalyst for several acylation reactions, especially in oligonucleotide synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vector alfa Dimethylaminopyridine
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminopyridine
CAS 1122-58-3
Punto de fusión 110°C
Color Blanco
pH 9.7
Punto de ebullición 162°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C7H10N2
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 3433
Sinónimo 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
Clave InChI VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1
Nombre IUPAC N,N-dimetilpiridin-4amina
Peso molecular (g/mol) 122.171
PubChem CID 14284
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Síntesis de péptidos
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Dimethylaminopyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.