Learn More
Isotiocianato de 4-dimetilaminofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312836 2 g 2 g
11322836 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09011.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2131-64-8 | C9H10N2S | 178.253 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2131-64-8
Fórmula molecular C9H10N2S
Peso molecular (g/mol) 178.253
Número MDL MFCD00041093
Clave InChI HRDJPEMAGYHSJR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75047
Nombre IUPAC 4-isotiocianato-N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminophenyl isothiocyanate
Punto de fusión 64°C to 70°C
Punto de ebullición 152°C (6 mmHg)
Olor Irritating
Cantidad 2 g
Número UN UN2928
Beilstein 388270
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 4-dimethylamino phenyl isothiocyanate, 4-dimethylaminophenyl isothiocyanate, 4-n,n-dimethylamino phenyl isothiocyanate, p-dimethylamino phenyl isothiocyanate, benzenamine, 4-isothiocyanato-n,n-dimethyl, isothiocyanic acid, p-dimethylaminophenyl ester, p-n-dimethylamino phenyl isothiocyanate, 4-dimethylamino phenylisothiocyanate, benzenamine,4-isothiocyanato-n,n-dimethyl, isothiocyanic acid, p-dimethylamino phenyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.25
Porcentaje de pureza 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.