Learn More
Isotiocianato de 4-dimetilaminofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 4-Dimethylaminophenyl isothiocyanate |
| Punto de fusión | 64°C to 70°C |
| Punto de ebullición | 152°C (6 mmHg) |
| Olor | Irritating |
| Cantidad | 2 g |
| Número UN | UN2928 |
| Beilstein | 388270 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Sinónimo | 4-dimethylamino phenyl isothiocyanate, 4-dimethylaminophenyl isothiocyanate, 4-n,n-dimethylamino phenyl isothiocyanate, p-dimethylamino phenyl isothiocyanate, benzenamine, 4-isothiocyanato-n,n-dimethyl, isothiocyanic acid, p-dimethylaminophenyl ester, p-n-dimethylamino phenyl isothiocyanate, 4-dimethylamino phenylisothiocyanate, benzenamine,4-isothiocyanato-n,n-dimethyl, isothiocyanic acid, p-dimethylamino phenyl ester |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.25 |
| Mehr anzeigen |