Learn More
4-Dimetilaminobencilidenorodanina, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10050120 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10050120 5 g Tarro de cristal 5 GR
1 options
Código de producto. 10050120 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/3650/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 536-17-4
Punto de fusión 285°C
Color Rojo
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C12H12N2OS2
Número MDL 64857
Cantidad 5 g
Sinónimo unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
Clave InChI JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Nombre IUPAC 5-[[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]-2-sulfanilideno-1,3-tiazolidina-4-ona
Peso molecular (g/mol) 264.361
PubChem CID 2723826
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.35g/mol
Forma física Sólido en polvo