Learn More
4-Dimetilaminobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434464 25 g 25 g
11424464 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434464 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13117.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1197-19-9 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197-19-9
Fórmula molecular C9H10N2
Peso molecular (g/mol) 146.193
Número MDL MFCD00001815
Clave InChI JYMNQRQQBJIMCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino benzonitrile, p-dimethylaminobenzonitrile, benzonitrile, 4-dimethylamino, n,n-dimethyl-p-cyanoaniline, p-cyano-n,n-dimethylaniline, 4-cyano-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-4-cyanoaniline, 4-dimethylamino benzenecarbonitrile, para dimethylamino benzonitrile, 4-cyano-nn-dimethylaniline
PubChem CID 70967
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzonitrilo
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminobenzonitrile
Punto de fusión 72°C to 76°C
Punto de ebullición 317°C to 319°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 971606
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 98%