Learn More
Anhídrido 4-dimetilaminobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495227 1 g 1 g
15405237 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32503.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7474-31-9 | C18H20N2O3 | 312.369 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7474-31-9
Fórmula molecular C18H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 312.369
Número MDL MFCD09757554
Clave InChI KGUATYWLOBCNMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylaminobenzoic anhydride, 4-dimethylamino benzoyl 4-dimethylamino benzoate, acmc-20amjw, benzoic acid, 4-dimethylamino-, anhydride, 4-dimethylamino phenyl anhydride #, bis 4-dimethylamino benzoic anhydride, benzoic acid,4-dimethylamino-, anhydride with 4-dimethylamino benzoic acid
PubChem CID 344732
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzoato de [4-(dimetilamino)benzoilo]
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminobenzoic anhydride
Punto de fusión 149°C to 154°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.37
Porcentaje de pureza 97%