Learn More
4-(Dimetilamino)piridina, 99 %, perlas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448167
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize':
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
15448167 100 g 100 g
15428167 5 g 5 g
15438167 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15448167 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H51715.22
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1122-58-3 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
4-(Dimethylamino)pyridine is a useful nucleophilic catalyst for various reactions viz. esterifications with anhydrides, the Baylis-Hillman reaction, hydrosilylations, tritylation and Steglich rearrangement. It is also an effective catalyst for transesterification of beta-keto esters and silylation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(dimetilamino)piridina es un catalizador nucleofílico útil para diversas reacciones, como las esterificaciones con anhídridos, la reacción Baylis-Hillman, las hidrosilaciones, la tritilación y el reordenamiento Steglich. También es un catalizador eficaz para la transesterificación de los beta-cetoésteres y la sililación de los alcoholes.
Solubilidad
Soluble en metanol, benceno, acetato de etilo, cloroformo, cloruro de metileno, acetona y ácido acético. Ligeramente soluble en éter, éter diisopropílico, ciclohexano, hexano y agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1122-58-3
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.171
Número MDL MFCD00006418
Clave InChI VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
PubChem CID 14284
Nombre IUPAC N,N-dimetilpiridin-4amina
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)pyridine
Punto de fusión 110°C to 113°C
Punto de ebullición 162°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 124°C (255°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN2928
Beilstein 110354
Información de solubilidad Soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,chloroform,methylene chloride,acetone,and acetic acid. Slightly soluble in ether,diisopropyl ether,cyclohexane,hexane,and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Perlas
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Title
Select an issue
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.