Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(dimetilamino)fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12397153 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12397153 1 g 1 g
12307163 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12397153 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444960010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 171364-78-6 | C14H22BNO2 | 247.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171364-78-6
Fórmula molecular C14H22BNO2
Peso molecular (g/mol) 247.15
Número MDL MFCD05663854
Clave InChI DGMLJJIUOFKPKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, pinacol ester, dimethyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl amine, 4-dimethylamino phenylboronic acid pinacol ester, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid pinacol ester, 2-4-dimethylamino phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n,n-dimethyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl amine, n,n-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, acmc-209e2t, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid,pinacol ester
PubChem CID 2758659
Nombre IUPAC N,N-dimetil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 124°C to 126°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.