Learn More
4-(Dimetilamino)fenotiloalcohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11310800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11310800 1 g Frasco de vidrio 1 g
11995271 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11310800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210930010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50438-75-0 | C10H15NO | 165.236 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50438-75-0
Clave InChI CDTPAAZQBPSVGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-dimethylamino phenyl ethanol, 4-dimethylamino phenethyl alcohol, ccris 987, 4-dimethylamino benzeneethanol, 2-4-dimetylaminophenyl ethanol, unii-84gfy3663n, 2-4-dimethylaminophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-dimethylamino, p-n,n-dimethylaminophenethanol
PubChem CID 93252
Nombre IUPAC 2-[4-(dimetilamino)fenil]etanol
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53.9°C to 55.1°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 116.0°C (0.1 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H15NO
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4CH2CH2OH
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 165.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol, 99%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.