Learn More
4-(Dimetilamino)benzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10254140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10254140 5 g Frasco de vidrio 5 g
10756141 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10254140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115780050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1197-19-9 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197-19-9
Fórmula molecular C9H10N2
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00001815
Clave InChI JYMNQRQQBJIMCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino benzonitrile, p-dimethylaminobenzonitrile, benzonitrile, 4-dimethylamino, n,n-dimethyl-p-cyanoaniline, p-cyano-n,n-dimethylaniline, 4-cyano-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-4-cyanoaniline, 4-dimethylamino benzenecarbonitrile, para dimethylamino benzonitrile, 4-cyano-nn-dimethylaniline
PubChem CID 70967
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzonitrilo
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)benzonitrile
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70.0°C to 76.0°C
Color Marrón
Punto de ebullición 318.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4CN
Cantidad 5 g
Beilstein 14, 428
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino