Learn More
4-(Dimethylamino)benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15492048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492048 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15492048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55723.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Applications
4-(Dimethylamino)phenylboronic acid is a useful reagent for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, Rhodium (Rh)-catalyzed asymmetric addition reactions, Palladium (Pd)-catalyzed C-OH bond activation. This reagent is used in Preparation of Push-pull arylvinyldiazine chromophores, Helical ortho-phenylene oligomers with terminal push-pull substitution, Alginate-supported cation-Pd nanoparticle gels as catalysts for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction, Organic dyes for dye-sensitized solar cells.
Solubility
Sparingly soluble in water. (∼2.5%)
Notes
Store at room temperature. Avoid strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28611-39-4
Fórmula molecular C8H12BNO2
Peso molecular (g/mol) 165.00
Número MDL MFCD01074642
Clave InChI RIIPFHVHLXPMHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino phenyl boronic acid, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino benzeneboronic acid, 4-dimethylaminophenylboronic acid, 4-dimethylaminophenyl boronic acid, 4-dimethylamino phenyl boranediol, 4-n,n-dimethylphenylboronic acid
PubChem CID 2734344
Nombre IUPAC ácido [4-(dimetilamino)fenil]borónico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
Punto de fusión 227°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Solid