Learn More
4-(Dimetilamino)antipirina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479417 250 g 250 g
11469417 50 g 50 g
11459417 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21436.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58-15-1 | C13H17N3O | 231.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-15-1
Fórmula molecular C13H17N3O
Peso molecular (g/mol) 231.30
Número MDL MFCD00003142
Clave InChI RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminophenazone, amidopyrine, aminopyrine, 4-dimethylaminoantipyrine, dipyrine, amidazophen, amidophen, aminopyrin, pyramidon, amidophenazone
PubChem CID 6009
ChEBI CHEBI:160246
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)-1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-ona
SMILES CN(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)antipyrine
Punto de fusión 105°C to 109°C
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Índice Merck 14,474
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.3
Porcentaje de pureza ≥98%