Learn More
4-(Dietilamino)butanonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10358370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10358370 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10358370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 235570010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Diethylamino)butanenitrile
Nombre de nota 97%
CAS 5336-75-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 89°C to 90°C (9.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H16N2
Fórmula lineal (CH3CH2)2NCH2CH2CH2CN
Índice de refracción 1.4350 to 1.437
Número MDL MFCD00019893
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.84
Sinónimo 4-diethylamino butanenitrile, 4-diethylaminobutyronitrile, gamma-diethylaminobutyronitrile, butanenitrile,4-diethylamino, butanenitrile, 4-diethylamino, 4-diethylamino butyronitrile, 4-diethylamino-butyronitrile
Clave InChI NUVVGLXJJPTXRJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CCCC#N
Nombre IUPAC 4-(dietilamino)butanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 140.23
PubChem CID 79262
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Diethylamino)butanenitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.