Learn More
4-Desulfo-4-hidroxi Picosulfato Sal Monosódica, TRC
Product Code. 17914575
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Unit Size:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17914575 500 mg 500 miligramos
17991325 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17914575 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD297930500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32500-19-9
Fórmula molecular C18 H14 N O5 S . Na
Peso molecular (g/mol) 379.36
Sinónimo 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Sodium Sulphate, Sodium Picosulfate Imp. A (EP), 4-[(Pyridin-2-yl)(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl Sodium Sulphate
Nombre IUPAC sodio; [4-[(4-hidroxifenil)-piridina-2-ilmetilfenilsulfato]
SMILES [Na+].Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2)c3ccccn3
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Sodium Sulfate (4-[(Pyridin-2-yl)(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl Sodium Sulfate)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15NO5S.Na/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)24-25(21,22)23;/h1-12,18,20H,(H,21,22,23);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.049
Porcentaje de pureza >95%