Learn More
4-Desfluoro-2-Fluoro Droperidol, TRC
Código de producto. 30008281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
150 mg
Tamaño de la unidad:
150 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008281 150 mg 150 miligramos
30009288 25 mg 25 miligramos
30006344 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD290865150MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1026015-45-1
Fórmula molecular C22 H22 F N3 O2
Peso molecular (g/mol) 379.4274
Sinónimo 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[1-[4-(2-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl]-1,3-dihydro-, 1-[1-[4-(2-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl]-1,3-dihydro-2H-Benzimidazol-2-one, 4-Desfluoro-2-Fluoro Droperidol
Nombre IUPAC 3-[1-[4-(2-fluorofenil)-4-oxobutilo]-3,6-dihidro-2H-piridina-4-il]-1H-benzimidazol-2-una
SMILES Fc1ccccc1C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[1-[4-(2-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Cantidad 150 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22FN3O2/c23-18-7-2-1-6-17(18)21(27)10-5-13-25-14-11-16(12-15-25)26-20-9-4-3-8-19(20)24-22(26)28/h1-4,6-9,11H,5,10,12-15H2,(H,24,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1696