Learn More
4-desamino Dapsona, TRC
Código de producto. 17984725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984725 250 mg 250 miligramos
17954985 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17984725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP336790250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7019-01-4
Fórmula molecular C12 H11 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 233.29
Sinónimo 4-Phenylsulfonylaniline, 4-desamino Dapsone, 4-(Phenylsulfonyl)benzenamine, p-(Phenylsulfonyl)aniline, 4-(Benzenesulfonyl)aniline, 4-(Benzenesulphonyl)phenylamine, 4-(Phenylsulfonyl)benzenamine, 4-Aminodiphenyl Sulfone, 4-Aminophenyl Phenyl Sulfone, 4-Phenylsulfonylaniline, Phenyl p-Aminophenyl Sulfone, [4-(Phenylsulfonyl)phenyl]amine, p-Aminodiphenyl Sulfone, p-Aminophenyl Phenyl Sulfone, p-Phenylsulfonylaniline;
Nombre IUPAC 4-(benzenosulfonil)anilina
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylsulfonylaniline
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO2S/c13-10-6-8-12(9-7-10)16(14,15)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.051