Learn More
4-Cumylfenol, TRC
Código de producto. 30010449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010449 500 mg 500 miligramos
30004538 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC834580500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 599-64-4
Fórmula molecular C15 H16 O
Peso molecular (g/mol) 212.29
Sinónimo p-(α,α-Dimethylbenzyl)-phenol, 4-(1-Methyl-1-phenylethyl)phenol, 2-(4-Hydroxyphenyl)-2-phenylpropane, 2-Phenyl-2-(4-hydroxyphenyl)propane, 4-(Dimethylphenylmethyl)phenol, 4-(α,α-Dimethylbenzyl)phenol, 4-Hydroxydiphenyldimethylmethane, 4-α-Cumylphenol, NSC 6237, PCP, p-(α,α-Dimethylbenzyl)phenol, p-(α-Cumyl)phenol, p-Cumylphenol
Nombre IUPAC 4-(1-metil-1-fenil-etil)fenol
SMILES CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cumylphenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O/c1-15(2,12-6-4-3-5-7-12)13-8-10-14(16)11-9-13/h3-11,16H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.1201
Porcentaje de pureza >95%