Learn More
4-Cumilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401027 250 g 250 g
11374739 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11401027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23410.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 599-64-4 | C15H16O | 212.292 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 599-64-4
Fórmula molecular C15H16O
Peso molecular (g/mol) 212.292
Número MDL MFCD00002365
Clave InChI QBDSZLJBMIMQRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cumylphenol, p-cumylphenol, 4-2-phenylpropan-2-yl phenol, p-cumyl phenol, phenol, 4-1-methyl-1-phenylethyl, 4-1-methyl-1-phenylethyl phenol, 4-alpha-cumylphenol, 4-dimethylphenylmethyl phenol, 4-hydroxydiphenyldimethylmethane, 2-phenyl-2-4-hydroxyphenyl propane
PubChem CID 11742
ChEBI CHEBI:35092
Nombre IUPAC 4-(2-fenilpropan-2-il)fenol
SMILES CC(C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cumylphenol
Punto de fusión 70°C to 73°C
Densidad 1.115
Punto de ebullición 189°C to 191°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 1870517
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.29
Porcentaje de pureza 97%